Learn More
Theobromine, MedChemExpress
Código de producto. 16488996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488996 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0138
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theobromine
CAS 83-67-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H8N4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,7-Dimethylxanthine
Información de solubilidad DMSO : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation