Learn More
Teobromina, LoGiCal
Código de producto. 30458011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458011 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458011 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0577.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theobromine
CAS 83-67-0
Nombres de analitos o componentes Theobromine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Nombre IUPAC 3,7-dimetilpurina-2,6-diona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 180.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0647 g/mol