Learn More
Teobromina-d6, TRC
Código de producto. 30452197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30452197 2 mg 2 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30452197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3438022MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theobromine-d6
CAS 117490-40-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 2H6 H2 N4 O2
Cantidad 2 mg
Sinónimo Theophylline-Ethylenediamine EP Impurity G-d6 (Caffeine EP Impurity D-d6','Theobromine-d6)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 3,7-bis(trideuteriometil)purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 186.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1024
Porcentaje de pureza >95