Learn More
Teobromina-d3 (7-metil-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Theobromine-d3 (7-methyl-d3) |
| CAS | 65566-69-0 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H5 N4 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Theobromine D3 (7-Methyl D3), 3,7-Dihydro-3-methyl-7-(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione (ACI), 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro-3-methyl-7-(methyl-d3)- (9CI','ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-7-(trideuteriometil)purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 183.183 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.084 |