Learn More
Teobromina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phosphodiesterase inhibitor, weak adenosine receptor antagonist, diuretic and smooth muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Funciona como inhibidor de la fosfodiesterasa, antagonista débil del receptor de adenosina, diurético y relajante muscular suave.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar alejado de bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Theobromine |
| Punto de fusión | 345°C to 350°C |
| Densidad | 1.5 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 16464 |
| Índice Merck | 14,9282 |
| Información de solubilidad | Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Polvo |