Learn More
Teobromina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453824 50 g 50 g
11493930 100 g 100 g
11463824 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453824 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11861.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.40€
    56.65€ / 50 g
    Ahorro 5.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Inhibidor de la fosfodiesterasa
Phosphodiesterase inhibitor, weak adenosine receptor antagonist, diuretic and smooth muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Funciona como inhibidor de la fosfodiesterasa, antagonista débil del receptor de adenosina, diurético y relajante muscular suave.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar alejado de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-67-0
Fórmula molecular C7H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 180.167
Número MDL MFCD00022830
Clave InChI YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
Nombre IUPAC 3,7-dimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Specifications
Nombre del producto químico o material Theobromine
Punto de fusión 345°C to 350°C
Color Blanco
Densidad 1.50 g/mL
Cantidad 50 g
Beilstein 16464
Índice Merck 14,9282
Información de solubilidad Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Theobromine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Theobromine