Learn More
Teobromina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124920 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10124920 100 g Frasco de plástico 100 g
10033310 250 g Frasco de plástico 250 g
10175213 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10124920 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 258821000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
La teobromina, número de CAS 83-67-0, es un alcaloide de metilxantina que está presente en grandes cantidades de cacao y es un derivado de la cafeína.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La teobromina es un alcaloide de metilxantina que es un derivado de la cafeína
Aplicaciones
• La teobromina es un inhibidor de la fosfodiesterasa, un antagonista del receptor de adenosina débil y un relajante muscular suave
• Como producto catabólico de la cafeína, tiene propiedades antioxidantes y prooxidantes
• Se puede utilizar como estándar para la cuantificación de la teobromina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-67-0
Fórmula molecular C7H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 180.17
Número MDL MFCD00022830
Clave InChI YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
Nombre IUPAC 3,7-dimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theobromine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 290.0°C to 295.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 26, 2336
Índice Merck 15, 9433
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: moderately soluble in ammonia, practically insoluble in benzene, ether, carbon, tetrachloride and chloroform
Punto de sublimación 290.0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Theobromine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.