Learn More
Teobromina 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30462499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462499 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462499 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0577.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theobromine
CAS 83-67-0
Nombres de analitos o componentes Theobromine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Tipo de solución Solución única
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Nombre IUPAC 3,7-dimetilpurina-2,6-diona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 180.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0647 g/mol