Learn More
Clorhidrato de tenildiamina, LoGiCal
Código de producto. 30461839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461839 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461839 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1926.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thenyldiamine Hydrochloride
CAS 958-93-0
Nombres de analitos o componentes Thenyldiamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(3-thienylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(3-thienylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), N,N-Dimethyl-N'-(3-thenyl)-N'-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Thenfadil hydrochloride, Thenyldiamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)8-9-17(11-13-6-10-18-12-13)14-5-3-4-7-15-14;/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccsc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC N,N-dimetil-N'-piridin-2-il-N'-(tiofen-3-ilmetil)etano-1,2-diamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 297.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1066 g/mol