Learn More
Tenoiltrifluoroacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10214760 25 g Frasco de vidrio 25 g
10163520 100 g Frasco de vidrio 100 g
10185533 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10214760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.20€
    70.65€ / 25 g
    Ahorro 11.55€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 326-91-0 | C8H5F3O2S | 222.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326-91-0
Fórmula molecular C8H5F3O2S
Peso molecular (g/mol) 222.18
Número MDL MFCD00005445
Clave InChI TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
PubChem CID 5601
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-tiofen-2-ilutano-1,3-diona
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thenoyltrifluoroacetone
Punto de fusión 40°C to 44°C
Color Beige a marrón o amarillo
Punto de ebullición 96°C to 98°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 111°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thenoyltrifluoroacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2