Learn More
Tartrato de tenalidina, LoGiCal
Código de producto. 30462653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462653 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462653 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3324.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thenalidine Tartrate
CAS 2784-55-6
Nombres de analitos o componentes Thenalidine Tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H22 N2 S . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Piperidinamine, 1-methyl-N-phenyl-N-(2-thienylmethyl)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 2-Thenylamine, N-(1-methyl-4-piperidyl)-N-phenyl-, tartrate (5CI), 4-Piperidinamine, 1-methyl-N-phenyl-N-(2-thienylmethyl)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Piperidine, 1-methyl-4-(N-2-thenylanilino)-, tartrate (1:1) (8CI), Piperidine, 1-methyl-4-(N-2-thenylanilino)-, tartrate (7CI), Tartaric acid, compd. with 1-methyl-4-N-2-thenylanilinopiperidine (6CI), 1-Methyl-4-(N-2-thenylanilino)piperidine tartrate, 1-Methyl-4-amino-N-phenyl-N-(2-thenyl)piperidine tartrate, AS 716, Sandostein, Sandosten, Thenalidine tartrate, Thenophenopiperidine tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2S.C4H6O6/c1-18-11-9-16(10-12-18)19(14-17-8-5-13-20-17)15-6-3-2-4-7-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-8,13,16H,9-12,14H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCC(CC1)N(Cc2cccs2)c3ccccc3.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 1-metil-N-fenil-N-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 436.52
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.1668 g/mol