Learn More
N-óxido de tebaína, Mikromol™
Código de producto. 30052699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052699 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052699 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0244.010025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de tebaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thebaine N-Oxide
CAS 81600-02-4
Nombres de analitos o componentes Thebaine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Morphinan, 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-, 17-oxide, (5α)-, Thebaine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO4/c1-20(21)9-8-19-12-5-7-15(23-3)18(19)24-17-14(22-2)6-4-11(16(17)19)10-13(12)20/h4-7,13,18H,8-10H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20?/m1/s1
SMILES COC1=CC=C2[C@H]3Cc4ccc(OC)c5O[C@@H]1[C@]2(CC[N+]3(C)[O-])c45
Nombre IUPAC (4R,7aR,12bS)-7,9-dimetoxi-3-metil-3-óxido-2,4,7a,13-tetrahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-io
Peso molecular (g/mol) 327.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1471 g/mol