Learn More
Theaflavin, MedChemExpress
Código de producto. 16453846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453846 25 mg 25 miligramos
16431358 5 mg 5 miligramos
16420386 2 mg 2 miligramos
16418918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16453846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0243
MedChemExpress Theaflavin is a suitable natural inhibitor against influenza A (H1N1) neuraminidase.
Theaflavin is a suitable natural inhibitor against influenza A (H1N1) neuraminidase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theaflavin
CAS 4670-05-7
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H24O12
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (221.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.54 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(O)=CC([C@@H]2[C@H](O)CC3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=CC4=C([C@@H]5[C@H](O)CC6=C(O)C=C(O)C=C6O5)C=C(O)C(O)=C41
Peso molecular (g/mol) 564.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.49
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus