Learn More
Abeba™ Zapatos The Original 7050
Código de producto. 15632498
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15632498 35 1 par
15642498 36 1 par
15652498 37 1 par
15662498 38 1 par
15672498 39 1 par
15682498 40 1 par
15692498 41 1 par
15602508 42 1 par
15612508 43 1 par
15622508 44 1 par
15632508 45 1 par
15642508 46 1 par
15652508 47 1 par
13 options
Código de producto. 15632498
Marca: Abeba™ 7050/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistente a grasas animales, al aceite y al combustible.Tratamiento Sanitized™
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Piel suave
  • Blanco
  • Suela antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Capa superior de piel
  • zona del empeine ajustable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 7050
Resistente a Grasas animales, aceite y combustible