Learn More
Invitrogen™ FlexMAP™ 3D™ Performance Verification Kit
Descripción
El práctico kit de verificación contiene reactivos de verificación xMAP™ utilizados para verificar la calibración de los canales de clasificación MagPlex y MicroPlex y el canal de indicador. Se incluyen nuevos controles fluídicos para una detección temprana. Se incluye un CD específico de lote para importar los valores diana. El kit está diseñado para usarse con el área de reactivos de fuera de placa. Los pocillos de tiras se incluyen con cada kit. Cada kit proporcionará 25 verificaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Luminex |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 28 tiras de pocillos, CD kit de verificación del rendimiento FM3D, microesferas de control de clasificación Luminex, microesferas de control de clasificación MagPlex, microesferas de control de indicador Luminex, 1 microesferas fluídicas xMAP, 2 microesferas fluídicas xMAP. Almacenar a 2-8 °C. |
| Cantidad | 25 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema FlexMAP™ 3D™ |
| Tipo de producto | kit de calibración |