Learn More
Invitrogen™ FlexMAP™ 3D™ Calibration Kit
Código de producto. 10899530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10899530 25 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10899530 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F3DCALK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.00€
    536.65€ / 25 reacciones
    Ahorro 59.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El kit de calibración FlexMAP™ 3D™
El práctico kit de calibración contiene calibradores xMAP™ para los canales de clasificación MagPlex y MicroPlex y también incluye el calibrador para el canal de indicador. Se incluye un CD específico de lote para importar los valores diana. El kit está diseñado para usarse con el área de reactivos de fuera de placa. Los pocillos de tiras se incluyen con cada kit. Cada kit proporciona 25 calibraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Luminex
Contenido y almacenamiento Contiene 28 pocillos de tiras, kit de calibración FM3D CD, microesferas del calibrador de clasificación Luminex, microesferas del calibrador de clasificación MagPlex, microesferas del calibrador de indicador Luminex. Almacenar entre 2 ° y 8 °C.
Cantidad 25 reacciones
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (equipo) Sistema FlexMAP™ 3D™
Tipo de producto kit de calibración