Learn More
STEMCELL Technologies The Big Easy' EasySep™ Magnet
Código de producto. 16604402
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 109 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16604402 1 x 109 células cada uno
1 options
Código de producto. 16604402 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 18001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Immunomagnetic column-free magnet
  • The Big Easy EasySep™ Magnet is designed for cell separation procedures using EasySep™ reagents when processing a large number of cells, or when using RoboSep™
  • The Big Easy EasySep™ Magnet generates a high-gradient magnetic field in the interior cavity that is strong enough to separate cells labeled with EasySep™ Magnetic Particles without the use of columns
  • The Big Easy EasySep™ Magnet is designed to hold a standard 14 mL (17 x 95 mm) polystyrene tube
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 1 x 109 células