Learn More
Tocris Bioscience™ THDOC
Descripción
THDOC is a positive modulator of GABAA receptors. Potentiates neuronal response to low concentrations of GABA at α4β1δ GABAA receptors in vitro. Endogenous neurosteroid.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3α,5α)-3,21-Dihydroxypregnan-20-one |
| CAS | 567-02-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C21H34O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.49 |
| Tipo de producto | Positive Allosteric Modulator |
| Pureza | 95% |