Learn More
Thapsigargin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thapsigargin |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 650.3302 |