Learn More
R&D Systems™ Thapsigargin
Código de producto. 18722754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722754 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18722754 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1138/1
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of SERCA ATPase
Potent inhibitor of sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-ATPases. Causes ER stress; can be used to induce autophagy in mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C34H50O12
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.76
Pureza >97%
Peso molecular 650.76