Learn More
Sulfato de talio, TRC
Código de producto. 30456188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456188 500 mg -
30450032 5 g -
30448993 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790543500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-18-6
Fórmula molecular O4 S . 2 Tl
Peso molecular (g/mol) 504.83
Sinónimo Sulfuric acid, thallium(1+) salt (1:2) (ACI), Sulfuric acid, dithallium(1+) salt (8CI, 9CI), Thallium sulfate (Tl2(SO4)) (6CI), C.F.S., CSF-Giftweizen, Dithallium sulfate, Dithallium(1+) sulfate, Dithallium(I) sulfate, M 7-Giftkoerner, Rattengiftkonserve, Thallium sulfate, Thallium(I) sulfate, Thallous sulfate, Zelio
Nombre IUPAC talio(1+); sulfato
SMILES [Tl+].[Tl+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium sulfate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.9006