Learn More
Estándar de talio: Tl @ 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Estándar de talio: Tl @ 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thallium |
| CAS | 7440-28-0 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Thallium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Tl |
| Sinónimo | Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Tl |
| SMILES | [Tl] |
| Nombre IUPAC | talio |
| Mostrar más |