Learn More
Estándar de aceite organometálico de talio, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11440319 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440319 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11440319 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGTL82Z
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
pH10 Unidades SI
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-28-0, 8042-47-5
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular Tl
Número MDL MFCD00134063
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Tl]
Nombre IUPAC talio
Solvent or Matrix Base Oil 20
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 204.38
PubChem CID 5359464
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:30440
Grado Petróleo/plasma
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 ug/g Thallium in Base Oil 20
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: mineral oil
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio