Learn More
Varilla de talio, 12,7 mm de diámetro, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
150 mm
75 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366677 150 mm 150 mm
11356677 75 mm 75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000888.DO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-28-0
Fórmula molecular Tl
Peso molecular (g/mol) 204.38
Número MDL MFCD00134063
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nombre IUPAC thallium
SMILES [Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia.
Cantidad 150 mm
Olor Odorless
Peso ≈225g/150mm
Formulario Varilla, ≈225 g/150mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%