Learn More
Nitrato de talio (III) trihidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thallium(III) Nitrate Trihydrate |
| CAS | 13453-38-8 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | TIN3O9.3[H2O] |
| Sinónimo | Thallium nitrate (Tl(NO3)3) Trihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/H2IN3O9/c5-2(6)11-1(12-3(7)8)13-4(9)10/h1H2/i1T |
| SMILES | [3H]I(O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [dinitrooxi(tritio)-λ Nitrato de ^{5}-yodanilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 444.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.8918 |