Learn More
Trifluorometanosulfonato de talio (I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thallium(I) Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 73491-36-8 |
| Fórmula molecular | CF3O3STl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Thallium Triflate, Thallium Trifluoromethanesulfonate, Thallium(1+) Triflate, Thallium(1+) Trifluoromethanesulfonate, Thallous Triflate, 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Thallium(1+) Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHF3O3S.Tl/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O=S(C(F)(F)F)(O[Tl])=O |
| Nombre IUPAC | trifluorometanosulfonato de talio(I) |
| Peso molecular (g/mol) | 353.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.93 |