Learn More
Thallium(I) sulfate, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific™
Código de producto. 11329367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11329367 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11329367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040215.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-18-6
Fórmula molecular O4STl2
Peso molecular (g/mol) 504.816
Número MDL MFCD00011278
Clave InChI YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
Nombre IUPAC talio(1+); sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) sulfate
Punto de fusión 632°C
Forma física Crystalline
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1707
Índice Merck 14,9269
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.8
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 6.77g/mL