Learn More
Thallium(I) sulfate, Solstice
Código de producto. 15677370 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15677370 25 g 25 g
15667370 100 g 100 g
15687370 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15677370 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 8829025G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum,≥98.0% (RT)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-18-6
Fórmula molecular O4STl2
Peso molecular (g/mol) 504.816
Número MDL MFCD00011278
Clave InChI YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
Nombre IUPAC talio(1+); sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) sulfate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Tl2SO4
Número UN UN1707
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.83g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (RT)
Densidad 6.77g/mL at 25°C