Learn More
Sulfato de talio(I), +99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746053 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10612145 50 g Frasco de plástico 50 g
11984241 250 g Frasco de plástico 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10746053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196940100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-18-6
Fórmula molecular O4STl2
Peso molecular (g/mol) 504.79
Número MDL MFCD00011278
Clave InChI YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
Nombre IUPAC talio(1+); sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) sulfate
Punto de fusión 632.0°C
Nombre de nota 99.9+%
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 80.0 to 84% (Tl)
Fórmula lineal TI2SO4
Índice Merck 15,9418
Información de solubilidad Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.79
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 6.77
Densidad 6.7700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thallium(I) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.