Learn More
Sulfato de talio(I), mín. 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11313918 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11313918 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 040342.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7446-18-6 | Tl{2}SO{4}
El sulfato de talio(I) se utiliza como precursor del sulfuro de talio(I), que presenta una alta conductividad eléctrica cuando se expone a luz infrarroja. Se usa además en fotocélulas. También se mezcla con selenio y arsénico para producir vidrio de fusión baja.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Punto de ebullición (decomposition)
Punto de fusión 632°C
CAS 7446-18-6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Tl{2}SO{4}
Sinónimo Thallous sulfate
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.