Learn More
Sulfato de talio(I), mín. 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303918 50 g 50 g
11333918 10 g 10 g
11323918 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11303918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040342.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.816 g/mol
El sulfato de talio(I) se utiliza como precursor del sulfuro de talio(I), que presenta una alta conductividad eléctrica cuando se expone a luz infrarroja. Se usa además en fotocélulas. También se mezcla con selenio y arsénico para producir vidrio de fusión baja.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-18-6
Fórmula molecular O4STl2
Peso molecular (g/mol) 504.816
Número MDL MFCD00011278
Clave InChI YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
Nombre IUPAC talio(1+); sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Thallium(I) sulfate
Punto de fusión 632°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min (metals basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.8
Densidad 6.77 g/mL