Learn More
Nitrato de talio(I), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10804351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10804351 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10804351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.25€
    55.65€ / 10 g
    Ahorro 20.60€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto de ebullición 433.0°C
Nombre del producto químico o material Thallium(I) nitrate
Punto de fusión 206.0°C
CAS 10102-45-1
Color Blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 75.9 to 77.5% (Tl)
Fórmula molecular NO3Tl
Fórmula lineal TlNO3
Número MDL MFCD00011280
Fieser 13,86
Índice Merck 15,9414
Sinónimo thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Clave InChI FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC talio(1+);nitrato
Peso molecular (g/mol) 266.38
PubChem CID 24937
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.38
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales