Learn More
Fluoruro de talio(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10155320 5 g Frasco de plástico 5 GR
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10155320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312690050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 655°C
Nombre del producto químico o material Thallium(I) fluoride
Punto de fusión 322°C
Nombre de nota 99%
CAS 7789-27-7
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula molecular FTl
Fórmula lineal FTl
Número MDL MFCD00049607
Índice Merck 15, 9411
Sinónimo thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
Información de solubilidad Solubility in water: 78.6g/100mL (15°C)
Clave InChI CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Tl+]
Nombre IUPAC fluorotalio
Peso molecular (g/mol) 223.38
PubChem CID 62675
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.37
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico