Learn More
Óxido de talio(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364909 5 g 5 g
11374909 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 078131.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20398-06-5 | Molecular Formula: C2H5OTl | Molecular Weight: 249.441 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20398-06-5
Fórmula molecular C2H5OTl
Peso molecular (g/mol) 249.441
Número MDL MFCD00009072
Clave InChI DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thallous ethoxide, thallium i ethanolate, ethoxythallium i, ethanol, thallium 1+ salt, ethyl alcohol, thallium i, ethanol, thallium 1+ salt 1:1, thallium ethoxide, ethanolate; thallium 1+, thallium i ethoxide 5g
PubChem CID 30143
Nombre IUPAC etanolato;talio(1+)
SMILES CC[O-].[Tl+]
Especificaciones
Punto de ebullición 130°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Thallium (I) ethoxide
Punto de fusión -3°C
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6714
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.493 g/mL
Fórmula lineal TlOCH2CH3
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.43
Porcentaje de pureza 98%