Learn More
Cloruro de talio(I), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328577 25 g 25 g
11318577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035721.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.83 g/mol
It is used as a catalyst in chlorination's and in suntan lamps. The low solubility of TlCl is exploited in chemical synthesis: treatment of metal chloride complexes with TlPF6, gives the corresponding metal hexafluorophosphate derivative. It is used as a tracer in medical imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-12-0
Fórmula molecular ClTl
Peso molecular (g/mol) 239.83
Número MDL MFCD00011274
Clave InChI GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
Nombre IUPAC clorotalio
SMILES Cl[Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) chloride
Punto de fusión 430°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Envase Ampolla
Índice de refracción 2.247
Sensibilidad Air Sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 7.0 g/mL
Número UN UN1707
Índice Merck 14,9260
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.82
Porcentaje de pureza 99.999%