Learn More
Partículas de talio, 6 mm y hacia abajo, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326498 25 g 25 g
11336498 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012131.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-28-0
Fórmula molecular Tl
Peso molecular (g/mol) 204.38
Número MDL MFCD00134063
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nombre IUPAC talio
SMILES [Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium granules
Color Azul-blanco
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 6mm (0.2 in.) & down
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1707
Porcentaje de pureza 99.99%