Learn More
Etóxido de talio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thallium Ethoxide |
| CAS | 20398-06-5 |
| Fórmula molecular | C2 H6 O . Tl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;; |
| SMILES | [Tl].CCO |
| Nombre IUPAC | etanol;λ 1-talano |
| Peso molecular (g/mol) | 250.452 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.016 |