Learn More
Etóxido de talio, TRC
Código de producto. 30456473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456473 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3388701G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium Ethoxide
CAS 20398-06-5
Fórmula molecular C2 H6 O . Tl
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;;
SMILES [Tl].CCO
Nombre IUPAC etanol;λ 1-talano
Peso molecular (g/mol) 250.452
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.016