Learn More
Bromuro de talio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thallium Bromide |
| CAS | 7789-40-4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula molecular | BrTl |
| Sinónimo | Thallium Bromide (Tl2Br2), Thallium Bromide (TlBr)','Dimer, Thallium Monobromide, Thallium(I) Bromide, Thallous Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Br-].[Tl+] |
| Nombre IUPAC | bromuro de talio(1+) |
| Peso molecular (g/mol) | 284.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.8927 |