Learn More
Bromuro de talio, TRC
Código de producto. 30451153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451153 10 g 10 g
30453961 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT33887510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium Bromide
CAS 7789-40-4
Cantidad 10 g
Fórmula molecular BrTl
Sinónimo Thallium Bromide (Tl2Br2), Thallium Bromide (TlBr)','Dimer, Thallium Monobromide, Thallium(I) Bromide, Thallous Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [Br-].[Tl+]
Nombre IUPAC bromuro de talio(1+)
Peso molecular (g/mol) 284.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.8927