Learn More
Talio para AAS en matriz de HNO3 a 10 g/l, Fisher Chemical™
Catalog Number 12903355
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, también acreditado de acuerdo con la ISO/IEC 17025 y acreditado conforme con la Guía ISO 34.
Nombre del producto químico o material Thallium
Concentración 10g/L ±0.02g/L
CAS 7440-28-0
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Tipo Solución estándar concentrada de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Fórmula molecular Tl
Número MDL MFCD00134063
Número UN 1760
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tl]
Nombre IUPAC thallium
Peso molecular (g/mol) 204.38
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Disolvente o matriz 5% HNO3
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Thallium (Tl) 10000mg/l in HNO3 5%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .