Learn More
Acetato de talio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10299460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10299460 100 g Frasco de vidrio 100 g
10762084 5 g Frasco de vidrio 5 g
10381781 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10299460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420751000
 Artículo restringido
CAS 2570-63-0
Fórmula molecular C6H9O6Tl
Peso molecular (g/mol) 381.51
Número MDL MFCD00008698
Sinónimo Acetic acid, thallium(III) salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallic acetate
Punto de fusión 182°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (CH3CO2)3Tl
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Índice Merck 15, 9406
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.51
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación