Learn More
Thalidomide-O-COOH, MedChemExpress
Código de producto. 16451556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451556 500 mg 500 miligramos
16470086 2 g 2 g
16411009 1 g 1 g
16404906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16451556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103597
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Thalidomide-O-COOH (Cereblon ligand 3) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide-O-COOH (Cereblon ligand 3) can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs.
Thalidomide-O-COOH (Cereblon ligand 3) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide-O-COOH (Cereblon ligand 3) can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thalidomide-O-COOH
CAS 1061605-21-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12N2O7
Cantidad 500 mg
Sinónimo Cereblon ligand 3 E3 ligase Ligand 3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (126.41 mM)
SMILES O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 332.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.26
Porcentaje de pureza 96.75%
Grado Research
Forma física Solid