Learn More
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG2-C2-NH2 TFA
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 576.48 g/mol |
| CAS | 1957235-75-4 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 10 TFA ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 24 TFA |
| Solubilidad | H2O : 150 mg/mL (260.20 mM; Need ultrasonic) |