Learn More
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16484916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484916 100 mg 100 miligramos
16450106 2 g 2 g
16431576 500 mg 500 miligramos
16401029 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103614
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA (Cereblon Ligand -Linker Conjugates 2 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA (Cereblon Ligand -Linker Conjugates 2 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA
CAS 1950635-16-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31F3N4O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo Cereblon Ligand -Linker Conjugates 2 TFAE3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 20 TFA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 131 mg/mL (228.81 mM)
SMILES NCCCCCCCCNC(COC1=C(C(N2C(CCC3=O)C(N3)=O)=O)C(C2=O)=CC=C1)=O.FC(F)(F)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 572.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.53
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid