Learn More
Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16481179
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481179 1 g 1 g
16475496 100 mg 100 miligramos
16450146 2 g 2 g
16401616 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481179 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112618A
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 11 TFA), a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker, can be used in the synthesis of PROTACs.
Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 11 TFA), a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker, can be used in the synthesis of PROTACs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA
CAS 1950635-14-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27F3N4O8
Cantidad 1 g
Sinónimo Cereblon Ligand-Linker Conjugates 11 TFAE3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 25 TFA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 105.5 mg/mL (193.76 mM)
SMILES O=C(NCCCCCCN)COC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 544.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.48
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid