Learn More
Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16491019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491019 1 g 1 g
16474916 100 mg 100 miligramos
16440106 2 g 2 g
16421576 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103613
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA
CAS 1799711-25-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23F3N4O8
Cantidad 1 g
Sinónimo Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFAE3 ligase Ligand-Linker Conjugates 19 TFA
Información de solubilidad DMSO : 42.86 mg/mL (82.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCCNC(COC1=C(C(N2C(CCC3=O)C(N3)=O)=O)C(C2=O)=CC=C1)=O.FC(F)(F)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 516.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.42
Porcentaje de pureza 96.6%
Grado Research
Forma física Solid