Learn More
Thalidomide-O-amido-C3-COOH, MedChemExpress
Código de producto. 16481019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481019 1 g 1 g
16464916 100 mg 100 miligramos
16430106 2 g 2 g
16411576 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103612
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thalidomide-O-amido-C3-COOH
CAS 2308035-51-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O8
Cantidad 1 g
Sinónimo Cereblon Ligand-Linker Conjugates 7 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 15
Información de solubilidad DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (132.98 mM)
SMILES O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 417.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.37
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death