Learn More
Talidomida, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | rac-Thalidomide |
| CAS | 50-35-1 |
| Nombres de analitos o componentes | rac-Thalidomide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, (+/-)-Thalidomide, alpha-(N-Phthalimido)glutarimide, alpha-N-Phthalylglutaramide, alpha-Phthalimidoglutarimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?