Learn More
Talidomida, LoGiCal
Código de producto. 30458669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458669 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458669 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0940.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material rac-Thalidomide
CAS 50-35-1
Nombres de analitos o componentes rac-Thalidomide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H10 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, (+/-)-Thalidomide, alpha-(N-Phthalimido)glutarimide, alpha-N-Phthalylglutaramide, alpha-Phthalimidoglutarimide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindol-1,3-diona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 258.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258,0641 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.