Learn More
Talidomida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thalidomide-d4 |
| CAS | 1219177-18-0 |
| Fórmula molecular | C13 2H4 H6 N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4','2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)- (ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4 (ACI), 4,5,6,7-Tetradeuterio-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione, (±)-Thalidomide-d4 (phenyl-d4), Thalidomide-D4 (phenyl-D4), Thalidomide-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 262.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0892 |